Få mere at vide
2-Bromisophthalaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421629
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421629 5 g 5g
15431629 250 mg 250mg
15411629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64423.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79839-49-9 | C8H5BrO2 | 213.03 g/mol
Anvendes til fremstilling af paclitaxel-lignende alkaloider med anticanceraktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til fremstilling af paclitaxel-lignende alkaloider med anticanceraktivitet.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79839-49-9
Molekylær formel C8H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 213.03
MDL nummer MFCD08461034
InChI nøgle RZUSSKMZLHKMHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoisophthalaldehyde, 2-bromobenzene-1,3-dialdehyde, 2-bromo-1,3-diformylbenzene, 2,6-diformylbromobenzene, 2-bromo-benzene-1,3-dicarbaldehyde, 2-bromobenzene-1,3-dicarboxaldehyde, 1,3-diformyl-2-bromobenzene, 1,3-benzenedicarboxaldehyde, 2-bromo, acmc-209pia, ksc495c0d
PubChem CID 11435812
IUPAC navn 2-brombenzen-1,3-dicarbaldehyd
SMIL BrC1=C(C=O)C=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoisophthalaldehyde
Smeltepunkt 139°C to 144°C
Mængde 5 g
Beilstein 4740331
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 213.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof