Få mere at vide
2-Bromofluorobenzene, 99%
Artikelnummer. 10305790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10305790 10 mL Glasflaske 10ml
10427290 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10305790 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 106990100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1072-85-1 | C6H4BrF | 175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-85-1
Molekylær formel C6H4BrF
Molekylvægt (g/mol) 175
MDL nummer MFCD00000282
InChI nøgle IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
PubChem CID 61259
IUPAC navn 1-brom-2-fluorbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromofluorobenzene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6000g/mL
Kogepunkt 155.0°C to 157.0°C
Flammepunkt 43°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4F
Brydningsindeks 1.5327 to 1.5347
Mængde 10 mL
Fieser 01,77
Specifik vægtfylde 1.6
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 175
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske