Få mere at vide
(2-Bromoethyl)triphenylfosfhoniumbromid, 98%
Artikelnummer. 11436606
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436606 5 g 5g
11446606 25 g 25g
11456606 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24833.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7301-93-1 | C20H19Br2P | 450,15 g/mol
(2-Bromethyl)triphenylphosphoniumbromid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(2-Bromethyl)triphenylphosphoniumbromid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med oxidationsmidler og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7301-93-1
Molekylær formel C20H19Br2P
Molekylvægt (g/mol) 450.15
MDL nummer MFCD04039352
InChI nøgle ZHLVWYZWQPNQDQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-bromoethyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 2-bromoethyl triphenyl-, bromide, 2-bromoethyl triphenylphosohonium bromide, 2-bromoethyl triphenylphosphanium bromide, 2-bromoethyl triphenyl phosphanium bromide, 2-bromoethyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, 2-bromoethyl triphenyl-,bromide
PubChem CID 22210408
IUPAC navn 2-bromethyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].BrCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 186 °C til 189 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 450.15
Procent renhed 98%