Få mere at vide
2-bromoethylmethylether, 96%, stab. med natriumcarbonat
Artikelnummer. 11498306
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498306 500 g 500g
11319669 5 g 5g
11478306 25 g 25g
11488306 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11498306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15370.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 6482-24-2 | C3H7BrO | 138,992 g/mol
2-Bromethylmethylether er blevet anvendt som startreagens ved syntesen af 1-brom-4-(2-methoxyethoxy)benzen1 og 1-brom-4-[(2-methoxyethoxy)methyl]benzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Bromethylmethylether er blevet brugt som startreagens ved syntesen af 1-brom-4-(2-methoxyethoxy
)benzen1 og 1-brom-4-[(2-methoxyethoxy)methyl]benzen.
Opløselighed
Opløseligt i vand.14,4 g/L ved 25 °C
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Uforeneligt med varme, stærke baser og oxidationsmidler. Opbevares ved 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6482-24-2
Molekylær formel C3H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 138.992
MDL nummer MFCD00000236
InChI nøgle YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
PubChem CID 80972
IUPAC navn 1-brom-2-methoxyethan
SMIL COCCBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoethyl methyl ether
Navn note stabiliseret med natriumcarbonat
Tæthed 1.478
Kogepunkt 109 °C til 110 °C
Flammepunkt 28 °C (82 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.448
Mængde 500 g
FN nummer UN3271
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. 14,4 g/L ved 25 °C
Formel vægt 139
Procent renhed 96%