Få mere at vide
2-Bromoethyl ethyl ether, 90%
Artikelnummer. 10568843 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10568843
Brand: Thermo Scientific Acros 367405000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 592-55-2 | C4H9BrO | 153.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-55-2
Molekylær formel C4H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 153.02
MDL nummer MFCD00000237
InChI nøgle MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl ethyl ether, 2-ethoxyethyl bromide, 2-bromoethoxyethane, ethane, 1-bromo-2-ethoxy, 2-bromodiethyl ether, 1-ethoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-ethoxy-ethane, ether, 2-bromoethyl ethyl, 2-bromoethylethylether, 1-bromo-3-oxapentane
PubChem CID 61141
IUPAC navn 1-bromo-2-ethoxyethane
SMIL CCOCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoethyl ethyl ether
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Brown
Tæthed 1.3570g/mL
Kogepunkt 125°C to 127°C
Flammepunkt 21°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel BrCH2CH2OC2H5
Brydningsindeks 1.4435 to 1.4515
Mængde 500 g
Beilstein 01,338
Specifik vægtfylde 1.357
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: miscible in ethanol,ethyl ether
Formel vægt 153.02
Procent renhed 90%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoethyl ethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.