Få mere at vide
2-Bromobiphenyl, 98%
Artikelnummer. 10600935 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10600935 5 g Glasflaske 5g
10588463 1 g Glasflaske 1g
13408538 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10600935 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383450050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
CAS: 2052-07-5 | C12H9Br | 233,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-07-5
Molekylær formel C12H9Br
Molekylvægt (g/mol) 233.11
MDL nummer MFCD00000065
InChI nøgle KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobiphenyl, o-bromobiphenyl, 2-bromo-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-1,1'-biphenyl, biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-diphenyl, bromobiphenyl, 2-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, bromo
PubChem CID 16329
IUPAC navn 1-brom-2-phenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobiphenyl
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 1.5°C to 2.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.3520g/mL
Kogepunkt 297.0°C to 298.0°C
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C6H4Br
Brydningsindeks 1.6280 to 1.6300
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.352
Formel vægt 233.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromobiphenyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.