Få mere at vide
2-Bromobiphenyl, 98%
Description
Det bruges som et mellemprodukt af organisk syntese og farmaceutisk. Det kan også reagere med norborn-2-en for at få 5-phenyl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-metanobiphenylen i syntese af et nyt trispirocyklisk carbonhydrid. Det bruges som referenceforbindelse til at undersøge ekstraktionseffektiviteten af fastfase mikroekstraktionsfibre baseret på methacrylsyre-trimethylolpropantrimethacrylat-copolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som et mellemprodukt af organisk syntese og farmaceutiske produkter. Det kan også reagere med norborn-2-en for at få 5-phenyl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-metanobiphenylen i syntese af et nyt trispirocyklisk carbonhydrid. Det bruges som referenceforbindelse til at undersøge ekstraktionseffektiviteten af fastfase mikroekstraktionsfibre baseret på methacrylsyre-trimethylolpropantrimethacrylat-copolymerer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobiphenyl |
| Smeltepunkt | 0 °C til 2 °C |
| Tæthed | 1.376 |
| Kogepunkt | 298 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.629 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1863156 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 233.12 |
| Show More |