Få mere at vide
2-Bromobiphenyl, 98%
Artikelnummer. 11454887
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454887 1 g 1g
11464887 5 g 5g
11474887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21840.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2052-07-5 | C12H9Br | 233,11 g/mol
Det bruges som et mellemprodukt af organisk syntese og farmaceutisk. Det kan også reagere med norborn-2-en for at få 5-phenyl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-metanobiphenylen i syntese af et nyt trispirocyklisk carbonhydrid. Det bruges som referenceforbindelse til at undersøge ekstraktionseffektiviteten af fastfase mikroekstraktionsfibre baseret på methacrylsyre-trimethylolpropantrimethacrylat-copolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et mellemprodukt af organisk syntese og farmaceutiske produkter. Det kan også reagere med norborn-2-en for at få 5-phenyl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-metanobiphenylen i syntese af et nyt trispirocyklisk carbonhydrid. Det bruges som referenceforbindelse til at undersøge ekstraktionseffektiviteten af fastfase mikroekstraktionsfibre baseret på methacrylsyre-trimethylolpropantrimethacrylat-copolymerer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-07-5
Molekylær formel C12H9Br
Molekylvægt (g/mol) 233.11
MDL nummer MFCD00000065
InChI nøgle KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobiphenyl, o-bromobiphenyl, 2-bromo-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-1,1'-biphenyl, biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-diphenyl, bromobiphenyl, 2-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, bromo
PubChem CID 16329
IUPAC navn 1-brom-2-phenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobiphenyl
Smeltepunkt 0°C to 2°C
Tæthed 1.376
Kogepunkt 298°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.629
Mængde 1 g
Beilstein 1863156
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 233.12
Procent renhed 98%