Få mere at vide
2-Bromobenzylzinkbromid, 0,5M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465395
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465395 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15465395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58678.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 307496-27-1 | C7H6Br2Zn | 315.313 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzylzinc bromide
Navn note Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307496-27-1
Tæthed 1.015
Molekylær formel C7H6Br2Zn
MDL nummer MFCD01311433
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 2-bromobenzylzinc bromide, 2-bromobenzylzinc bromide solution, o-bromobenzylzinc bromide, bromo 2-bromophenyl methyl zinc, 2-bromobenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2-bromobenzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2-bromobenzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI nøgle DGWAMZSHJOIPLU-UHFFFAOYSA-M
SMIL [CH2-]C1=CC=CC=C1Br.[Zn+]Br
IUPAC navn 1-brom-2-methanidylbenzen; bromzink(1+)
Molekylvægt (g/mol) 315.313
PubChem CID 5073751
Formel vægt 315.31