Få mere at vide
2-brombenzylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453667
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453667 25 g 25g
11443667 5 g 5g
11463667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18151.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5465-63-4 | C7H8BrClN | 221.50 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som mellemprodukt i organiske synteser.
Opløselighed Opløseligt i
methanol (25 mg/ml).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Opbevares under inert gas. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5465-63-4
Molekylær formel C7H8BrClN
Molekylvægt (g/mol) 221.50
MDL nummer MFCD00012853
InChI nøgle ZANQNQMPTMEAIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methanamine hydrochloride, o-bromobenzylamine hydrochloride, 1-2-bromophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromobenzylamine hcl, 1-2-bromophenyl methylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methylamine, chloride, benzenemethanamine, 2-bromo-, hydrochloride, pubchem3749, acmc-1aup2
PubChem CID 2724202
SMIL [Cl].NCC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzylamine hydrochloride
Smeltepunkt 227°C to 230°C
Mængde 25 g
Beilstein 3913456
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in methanol (25mg/ml).
IUPAC navn (2-bromphenyl)methanamin;hydrochlorid
Formel vægt 222.52
Procent renhed 97%