Få mere at vide
2-Bromobenzylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10626442 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10626442 5 g Glass bottle 5g
10296830 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626442 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209090050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5465-63-4
Molekylær formel C7H8BrClN
Molekylvægt (g/mol) 221.50
MDL nummer MFCD00012853
InChI nøgle ZANQNQMPTMEAIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methanamine hydrochloride, o-bromobenzylamine hydrochloride, 1-2-bromophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromobenzylamine hcl, 1-2-bromophenyl methylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methylamine, chloride, benzenemethanamine, 2-bromo-, hydrochloride, pubchem3749, acmc-1aup2
PubChem CID 2724202
IUPAC navn (2-bromophenyl)methanamine;hydrochloride
SMIL [Cl].NCC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzylamine hydrochloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 225°C to 230°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glass bottle
Lineær formel BrC6H4CH2NH2·HCl
Mængde 5 g
Beilstein 12, 1074
Formel vægt 222.52
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromobenzylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.