Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobenzylamine |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5 % min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | BrC6H4CH2NH2 |
| Brydningsindeks | 1,5875 til 1,5910 |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Bromobenzylamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.