Få mere at vide
2-brombenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10038821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10038821 5 g Glasflaske 5g
10282892 1 g Glass bottle 1g
11985241 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10038821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350510050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3959-05-5 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3959-05-5
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.05
MDL nummer MFCD00025572
InChI nøgle NOYASZMZIBFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methanamine, o-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methylamine, 1-2-bromophenyl methanamine, 2-brobenzylamine, 2-bromo-benzylamine, pubchem20398, acmc-1ct06, benzenemethanamine, 2-bromo
PubChem CID 334072
IUPAC navn (2-bromphenyl)methanamin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CN)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzylamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 % min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CH2NH2
Brydningsindeks 1.5875 to 1.5910
Mængde 5 g
Beilstein 12,III,2348
Formel vægt 186.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromobenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.