Få mere at vide
2-bromobenzylamin, 96%
Beskrivelse
Farmaceutiske mellemprodukter. Som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Farmaceutiske mellemprodukter. Som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløselig i vand. Opløseligt i alkohol og ether.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, kuldioxid..
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobenzylamine |
| Kogepunkt | 118 °C til 119 °C (9 mmHg) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i alkohol og æter. |
| Formel vægt | 186.06 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.