Få mere at vide
2-brombenzylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449593
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449593 5 g 5g
11459593 25 g 25g
11469593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12412.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3959-05-5 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Farmaceutiske mellemprodukter. Som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Farmaceutiske mellemprodukter. Som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløselig i vand. Opløseligt i alkohol og ether.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, kuldioxid..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3959-05-5
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.05
MDL nummer MFCD00025572
InChI nøgle NOYASZMZIBFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methanamine, o-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methylamine, 1-2-bromophenyl methanamine, 2-brobenzylamine, 2-bromo-benzylamine, pubchem20398, acmc-1ct06, benzenemethanamine, 2-bromo
PubChem CID 334072
IUPAC navn (2-bromphenyl)methanamin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CN)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzylamine
Kogepunkt 118°C to 119°C (9 mmHg)
Lugt Amine-like
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in Water. Soluble in Alcohol and Ether.
Formel vægt 186.06
Procent renhed 98%