Få mere at vide
2-Bromobenzyl mercaptan, 99%
Artikelnummer. 15403437
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403437 250 mg 250mg
11356709 1 g 1g
11366709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15403437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26247.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 143888-85-1 | C7H7BrS | 203,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143888-85-1
Molekylær formel C7H7BrS
Molekylvægt (g/mol) 203.10
MDL nummer MFCD04038925
InChI nøgle UJNSDLRPHRMVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzyl mercaptan, 2-bromobenzylmercaptan, 2-bromophenyl methanethiol, o-bromobenzyl hydrosulfide, 2-bromobenzylthiol, 2-bromophenyl methane-1-thiol, 2-bromobenzyl, 2-bromobenzyl mercap, pubchem6847
PubChem CID 2773673
IUPAC navn (2-bromphenyl)methanthiol
SMIL SCC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzyl mercaptan
Tæthed 1.527
Kogepunkt 256 °C til 257 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.617
Mængde 250 mg
FN nummer UN2810
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 203.1
Procent renhed 99%