Få mere at vide
2-brombenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308525
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308525 1 g 1g
11318525 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11953.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 578-51-8 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
2-Bromobenzylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Bromobenzylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske
produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 578-51-8
Molekylær formel C7H6BrCl
Molekylvægt (g/mol) 205.479
MDL nummer MFCD00040863
InChI nøgle DDVSFIUKWUTKES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-chloromethyl benzene, 2-bromobenzyl chloride, o-bromobenzyl chloride, benzene,1-bromo-2-chloromethyl, benzene, 1-bromo-2-chloromethyl, o-brombenzylchlorid, acmc-1aunq, 3-bromo-2-chloromethylbenzene, 1-bromo-2-chloromethyl benzene #
PubChem CID 521816
IUPAC navn 1-brom-2-(chlormethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CCl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzyl chloride
Kogepunkt 110°C to 111°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.586
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 471701
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 205.49
Procent renhed 97%