Få mere at vide
2-Brombenzylbromid, 98%
Beskrivelse
2-Brombenzylbromid blev anvendt i syntesen af substituerede quinazoliner og 1,2,3,4-tetrahydroquinazoliner, 2- og 3-substituerede indener, tris-2-bromtribenzylamin3.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
,3,4-tetrahydroquinazoliner, 2- og 3-substituerede indener, tris-2-bromtribenzylamin3.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler. Inkompatibel med aminer, alkoholer, stål.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobenzyl bromide |
| Smeltepunkt | 29 °C til 32 °C |
| Kogepunkt | 127 °C til 129 °C (19 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1759 |
| Beilstein | 971015 |
| Formel vægt | 249.94 |
| Procent renhed | 98% |