Få mere at vide
2-Brombenzylbromid, 98%
Artikelnummer. 11423654
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423654 10 g 10g
11433654 50 g 50g
11443654 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423654 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11285.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3433-80-5 | C7H6Br2 | 249,933 g/mol
2-Brombenzylbromid blev anvendt i syntesen af substituerede quinazoliner og 1,2,3,4-tetrahydroquinazoliner, 2- og 3-substituerede indener, tris-2-bromtribenzylamin3.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-brombenzylbromid blev brugt i syntesen af substituerede quinazoliner og 1,2
,3,4-tetrahydroquinazoliner, 2- og 3-substituerede indener, tris-2-bromtribenzylamin3.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler. Inkompatibel med aminer, alkoholer, stål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3433-80-5
Molekylær formel C7H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 249.933
MDL nummer MFCD00000173
InChI nøgle LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzyl bromide, o-bromobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl benzene, 2-bromobenzylbromide, alpha,2-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl, alpha,o-dibromotoluene, benzene, bromo bromomethyl, alpha-2-dibromotoluene, a,o-dibromotoluene
PubChem CID 76965
IUPAC navn 1-brom-2-(brommethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzyl bromide
Smeltepunkt 29 °C til 32 °C
Kogepunkt 127 °C til 129 °C (19 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.619
Mængde 10 g
FN nummer UN1759
Beilstein 971015
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 249.94
Procent renhed 98%