Få mere at vide
2-Brombenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417667
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417667 10 g 10g
11427667 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15700.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18982-54-2 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18982-54-2
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.04
MDL nummer MFCD00004600
InChI nøgle IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzyl alcohol, 2-bromophenyl methanol, o-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo, o-bromo-benzyl alcohol, 2-bromobenzylalcohol, 2-bromophenyl methan-1-ol, o-bromobenzylalcohol, 2-bromo-benzylalcohol, pubchem3746
PubChem CID 72850
IUPAC navn (2-bromphenyl)methanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzyl alcohol
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Mængde 10 g
Beilstein 2243418
Formel vægt 187.04
Procent renhed 98%