Få mere at vide
2-Brombenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10408930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10408930 10 g Glasflaske 10g
10042320 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10408930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180100100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18982-54-2 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18982-54-2
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.04
MDL nummer MFCD00004600
InChI nøgle IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzyl alcohol, 2-bromophenyl methanol, o-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo, o-bromo-benzyl alcohol, 2-bromobenzylalcohol, 2-bromophenyl methan-1-ol, o-bromobenzylalcohol, 2-bromo-benzylalcohol, pubchem3746
PubChem CID 72850
IUPAC navn (2-bromphenyl)methanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzyl alcohol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 78.0°C to 82.0°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CH2OH
Mængde 10 g
Beilstein 06, 445
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 187.04
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromobenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.