Få mere at vide
2-bromobenzoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11401878
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11401878 10 g 10g
11411878 50 g 50g
11421878 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14520.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7154-66-7 | C7H4BrClO | 219,462 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7154-66-7
Molekylær formel C7H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 219.462
MDL nummer MFCD00000655
InChI nøgle NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2-bromo, o-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-bromo, 2-bromo-benzoyl chloride, 2-bromobenzoylchloride, 2-bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-brombenzoylchlorid, bromo benzoylchloride, o-bromobenzoylchloride, pubchem12510
PubChem CID 23542
IUPAC navn 2-brombenzoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzoyl chloride
Smeltepunkt 10 °C
Tæthed 1.674
Kogepunkt 245 °C
Flammepunkt 107 °C (224 °F)
Brydningsindeks 1.596
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 508506
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 219.47
Procent renhed 98%