Få mere at vide
2-Bromobenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. p-72745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
Artikelnummer. 10676862
Brand: Thermo Scientific Acros 106750100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7154-66-7 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7154-66-7
Molekylær formel C7H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 219.46
MDL nummer MFCD00000655
InChI nøgle NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2-bromo, o-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-bromo, 2-bromo-benzoyl chloride, 2-bromobenzoylchloride, 2-bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-brombenzoylchlorid, bromo benzoylchloride, o-bromobenzoylchloride, pubchem12510
PubChem CID 23542
IUPAC navn 2-brombenzoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzoyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 11.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6700g/mL
Kogepunkt 245.0°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4COCl
Brydningsindeks 1.5947 to 1.5967
Mængde 10 mL
Beilstein 09, 348
Specifik vægtfylde 1.67
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes in contact with water. Other solubilities: slightly soluble in carbontetrachloride
Formel vægt 219.46
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.