Få mere at vide
2-Brombenzotrifluorid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobenzotrifluoride |
| Tæthed | 1.662 |
| Kogepunkt | 167 °C til 168 °C |
| Flammepunkt | 68 °C (154 °F) |
| Lugt | Aromatisk |
| Brydningsindeks | 1.482 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1945750 |
| Formel vægt | 225.01 |
| Procent renhed | 99% |