Få mere at vide
2-Brombenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459392
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459392 25 g 25g
11469392 100 g 100g
11479392 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459392 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10134.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 392-83-6 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 392-83-6
Molekylær formel C7H4BrF3
Molekylvægt (g/mol) 225.008
MDL nummer MFCD00000373
InChI nøgle RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, o-bromobenzotrifluoride, benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl, 2-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid, o-bromobenzyltrifluoride, o-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromotrifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid czech
PubChem CID 9806
IUPAC navn 1-brom-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzotrifluoride
Tæthed 1.662
Kogepunkt 167°C to 168°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.482
Mængde 25 g
Beilstein 1945750
Formel vægt 225.01
Procent renhed 99%