Få mere at vide
2-Bromobenzonitrile, 99%
Artikelnummer. 10224420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10224420 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10224420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106690100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 2042-37-7 | C7H4BrN | 182.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzonitrile
Navn note 99%
CAS 2042-37-7
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53 °C til 56 °C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H4BrN
Lineær formel BrC6H4CN
MDL nummer MFCD00001772
Mængde 10 g
Beilstein 09, 348
Synonym o-bromobenzonitrile, 1-bromo-2-cyanobenzene, benzonitrile, 2-bromo, benzonitrile, o-bromo, 2-bromobenzenecarbonitrile, o-bromocyanobenzene, 2-cyanobromobenzene, 2-bromo-benzonitrile, bromobenzonitrile 2-, bromobenzonitrile
InChI nøgle AFMPMSCZPVNPEM-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=CC=C1C#N
IUPAC navn 2-brombenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 182.02
PubChem CID 16272
Formel vægt 182.02
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromobenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.