Få mere at vide
2-brombenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493434
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493434 5 g 5g
11403444 25 g 25g
11413444 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11493434 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10679.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2042-37-7 | C7H4BrN | 182.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2042-37-7
Molekylær formel C7H4BrN
Molekylvægt (g/mol) 182.02
MDL nummer MFCD00001772
InChI nøgle AFMPMSCZPVNPEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromobenzonitrile, 1-bromo-2-cyanobenzene, benzonitrile, 2-bromo, benzonitrile, o-bromo, 2-bromobenzenecarbonitrile, o-bromocyanobenzene, 2-cyanobromobenzene, 2-bromo-benzonitrile, bromobenzonitrile 2-, bromobenzonitrile
PubChem CID 16272
IUPAC navn 2-brombenzonitril
SMIL BrC1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzonitrile
Smeltepunkt 53°C to 56°C
Tæthed 1.496
Kogepunkt 251°C to 253°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2042185
Formel vægt 182.03
Procent renhed 99%