Få mere at vide
2-brombenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460164
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460164 250 g 250g
11450164 50 g 50g
11440164 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460164 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13608.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 88-65-3 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-65-3
Molekylær formel C7H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 201.019
MDL nummer MFCD00002402
InChI nøgle XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo, bromobenzoic acid, benzoic acid, o-bromo, 2-bromo-benzoic acid, benzoic acid, bromo, unii-az789tzs4l, az789tzs4l, ortho-bromobenzoic acid, attercop-chm at111657
PubChem CID 6940
IUPAC navn 2-brombenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzoic acid
Smeltepunkt 146°C to 150°C
Tæthed 1.93
Mængde 250 g
Beilstein 971266
Formel vægt 201.02
Procent renhed 98%