Få mere at vide
2-Bromobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 10337290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10337290 100 g Plastflaske 100g
10133260 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10337290 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160081000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-65-3 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-65-3
Molekylær formel C7H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 201.02
MDL nummer MFCD00002402
InChI nøgle XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo, bromobenzoic acid, benzoic acid, o-bromo, 2-bromo-benzoic acid, benzoic acid, bromo, unii-az789tzs4l, az789tzs4l, ortho-bromobenzoic acid, attercop-chm at111657
PubChem CID 6940
IUPAC navn 2-brombenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzoic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 146.0°C to 151.0°C
Farve Beige eller hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel BrC6H4CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09, 347
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 201.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.