Learn More
2-Bromobenzhydrazide, 98+%
Product Code. p-7043474
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11334374
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00937.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 29418-67-5 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29418-67-5
Molekylær formel C7H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00051577
InChI nøgle PQNLAYLOCZKPIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzhydrazide, 2-bromobenzoic hydrazide, benzoylhydrazine, o-bromo, 2-bromobenzoyl hydrazine, 2-bromo-benzoic acid hydrazide, 2-bromobenzenecarbohydrazide, 2-bromobenzoic acid hydrazide, bromobenzhydrazide, pubchem3742, 2-bromobenzoylhydrazine
PubChem CID 101460
IUPAC navn 2-brombenzohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzhydrazide
Smeltepunkt 152°C to 154°C
Mængde 5 g
Beilstein 1941021
Formel vægt 215.05
Procent renhed ≥98%