Få mere at vide
2-Bromobenzhydrazide, 98+%
Artikelnummer. 11344374
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344374 25 g 25g
11334374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344374 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00937.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29418-67-5 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29418-67-5
Molekylær formel C7H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00051577
InChI nøgle PQNLAYLOCZKPIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzhydrazide, 2-bromobenzoic hydrazide, benzoylhydrazine, o-bromo, 2-bromobenzoyl hydrazine, 2-bromo-benzoic acid hydrazide, 2-bromobenzenecarbohydrazide, 2-bromobenzoic acid hydrazide, bromobenzhydrazide, pubchem3742, 2-bromobenzoylhydrazine
PubChem CID 101460
IUPAC navn 2-brombenzohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzhydrazide
Smeltepunkt 152°C to 154°C
Mængde 25 g
Beilstein 1941021
Formel vægt 215.05
Procent renhed ≥98%