Få mere at vide
2-bromobenzenboronsyre, 98%
Beskrivelse
2-Brombenzenboronsyre bruges til at fremme grønnere amideringer af carboxylsyrer og aminer i katalytiske mængder. Denne teknologi undgår kravet om præaktivering af carboxylsyren eller brug af koblingsreagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Brombenzenboronsyre bruges til at fremme grønnere amideringer af carboxylsyrer og aminer i katalytiske mængder. Denne teknologi undgår kravet om præaktivering af carboxylsyren eller brug af koblingsreagenser.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 108°C to 110°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 8542615 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 200.83 |
| Procent renhed | 98% |