Få mere at vide
2-brombenzen-1-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662273
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10662273 10 g 10g
10213482 1 g 1g
10413014 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10662273 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. TL00539EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 92748-09-9
Molekylær formel C6H6BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 236.08
MDL nummer MFCD00173662
InChI nøgle YSFGGXNLZUSHHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzene-1-sulfonamide, 2-bromobenzenesulphonamide, 2-bromo-benzenesulfonamide, 2-bromobenzene sulfonamide, 2-bromo benzene sulfon amide, buttpark 89\07-69, 2-bromobenzene-1-sulphonamide, bromobenzenesulfonamide, bromobenzene sulfonamide, pubchem13521
PubChem CID 2801263
IUPAC navn 2-brombenzensulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzene-1-sulfonamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel BrC6H4SO2NH2
Mængde 10 g
Formel vægt 236.09
Procent renhed 97%