Få mere at vide
2-Brombenzamid, 98%
Artikelnummer. 11443897
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443897 25 g 25g
11433897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18331.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 4001-73-4 | C7H6BrNO | 200,035 g/mol
2-Brombenzamid er blevet brugt i mikrobølgeassisteret one-pot-syntese af substituerede 3-(phenylmethylen)isoindolin-1-oner, palladium-katalyseret syntese af phenanthridinoner og i syntesen af ny vandopløselig iminophosphoran-ligand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromobenzamid er blevet brugt i mikrobølgeassisteret one-pot syntese af substituerede 3-(phenylmethylen)isoindolin-1-oner, palladiumkatalyseret syntese af phenanthridinoner og i syntesen af ny vandopløselig iminophosphoranligand.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4001-73-4
Molekylær formel C7H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 200.035
MDL nummer MFCD00007969
InChI nøgle NHNAEZDWNCRWRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 2-bromo, o-bromobenzamide, benzamide, o-bromo, 2-bromo-benzamide, 2-bromobenzamide, bromobenzamide, pubchem3733, maybridge1_005867, acmc-209j9x
PubChem CID 77616
IUPAC navn 2-brombenzamid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzamide
Smeltepunkt 160 °C til 162 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 200.03
Procent renhed 98%