Få mere at vide
2-Brombenzamid, 98%
Beskrivelse
2-Brombenzamid er blevet brugt i mikrobølgeassisteret one-pot-syntese af substituerede 3-(phenylmethylen)isoindolin-1-oner, palladium-katalyseret syntese af phenanthridinoner og i syntesen af ny vandopløselig iminophosphoran-ligand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Bromobenzamid er blevet brugt i mikrobølgeassisteret one-pot syntese af substituerede 3-(phenylmethylen)isoindolin-1-oner, palladiumkatalyseret syntese af phenanthridinoner og i syntesen af ny vandopløselig iminophosphoranligand.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobenzamide |
| Smeltepunkt | 160 °C til 162 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 200.03 |
| Procent renhed | 98% |