Få mere at vide
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365385
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365385 25 g 25g
11355385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19604.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
Solubility
Difficult to mix in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34824-58-3
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00155124
InChI nøgle IWSGKSUCFVOWQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromophenyl-1,3-dioxolane, 2-bromobenzaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-2-bromophenyl, 1-bromo-2-1,3-dioxolan-2-yl benzene, 2-bromophenyldioxolane, 2-bromo benzaldehyde ethylene glycol acetal, 2-2-bromo-phenyl-1,3 dioxolane, pubchem3729, acmc-1csyy, bromobenzaldehyde ethylene acetal
PubChem CID 553534
IUPAC navn 2-(2-bromophenyl)-1,3-dioxolane
SMIL BrC1=CC=CC=C1C1OCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Kogepunkt 126°C to 127°C (5 mmHg)
Brydningsindeks 1.568
Mængde 25 g
Beilstein 1284374
Opløselighedsinformation Difficult to mix in water.
Formel vægt 229.07
Procent renhed ≥98%