Få mere at vide
2-Bromobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11447347
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447347 25 g 25g
11457347 100 g 100g
11467347 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15065.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6630-33-7 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
2-Brombenzaldehyd bruges i L-threonin aldolase-katalyseret enantio og diastereoselektive aldol reaktioner. Yderligere reagerer det med trichlormethan til fremstilling af 1-(2-brom-phenyl)-2,2,2-trichlor-ethanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromobenzaldehyd anvendes i L-threonin aldolase-katalyseret enantio og diastereoselektive aldol reaktioner. Yderligere reagerer det med trichlormethan til fremstilling af 1-(2-brom-phenyl)-2,2,2-trichlor-ethanol.
Opløselighed
Opløselig i alkohol og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6630-33-7
Molekylær formel C7H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 185.02
MDL nummer MFCD00003300
InChI nøgle NDOPHXWIAZIXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo, benzaldehyde, o-bromo, 2-bromo benzaldehyde, bromobenzaldehyde, bromo benzaldehyde, o-bromo-benzaldehyde, 2-formylbromobenzene, 2-bromo-benzaldehyde, benzaldehyde, bromo
PubChem CID 81129
IUPAC navn 2-brombenzaldehyd
SMIL BrC1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzaldehyde
Smeltepunkt 18°C to 21°C
Tæthed 1.597
Kogepunkt 228°C to 230°C
Flammepunkt 95°C (203°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.596
Mængde 25 g
Beilstein 636132
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 185.03
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromobenzaldehyde