Få mere at vide
2-Bromobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10479010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10479010 10 mL Glasflaske 10ml
10479200 25 mL Glasflaske 25ml
11370240 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10479010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106650100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6630-33-7 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6630-33-7
Molekylær formel C7H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 185.02
MDL nummer MFCD00003300
InChI nøgle NDOPHXWIAZIXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo, benzaldehyde, o-bromo, 2-bromo benzaldehyde, bromobenzaldehyde, bromo benzaldehyde, o-bromo-benzaldehyde, 2-formylbromobenzene, 2-bromo-benzaldehyde, benzaldehyde, bromo
PubChem CID 81129
IUPAC navn 2-brombenzaldehyd
SMIL BrC1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 21.0°C to 22.0°C
Farve Gul
Tæthed 1.5800g/mL
Kogepunkt 230.0°C
Flammepunkt 95°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CHO
Brydningsindeks 1.5950 to 1.5970
Mængde 10 mL
Beilstein 07,238
Specifik vægtfylde 1.58
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 185.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.