Få mere at vide
2-Bromoanisole, 98%
Artikelnummer. 11479193
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479193 25 g 25g
11489193 100 g 100g
11499193 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479193 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11692.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 578-57-4 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
2-Bromoanisol blev brugt i syntesen af usymmetriske substituerede biphenylforbindelser, brugt til at fremstille (2-methoxy-phenyl)-acetone ved en temperatur på 100 °C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Bromoanisol blev brugt i syntesen af usymmetriske substituerede biphenylforbindelser, brugt til at fremstille (
2-methoxy-phenyl)-acetone ved en temperatur på 100 C.°
Opløselighed
Opløselig i ethanol og diethylether.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 578-57-4
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.036
MDL nummer MFCD00000064
InChI nøgle HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoanisole, o-bromoanisole, benzene, 1-bromo-2-methoxy, 2-methoxybromobenzene, o-anisyl bromide, anisole, o-bromo, o-methoxybromobenzene, 2-bromoanisol, o-methoxyphenyl bromide, 2-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 11358
IUPAC navn 1-brom-2-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoanisole
Smeltepunkt 2°C to 3°C
Tæthed 1.511
Kogepunkt 220°C to 222°C
Flammepunkt 96°C (204°F)
Analyseprocentområde 98%
Brydningsindeks 1.574
Mængde 25 g
Beilstein 1859996
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and diethyl ether.
Formel vægt 187.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.