Få mere at vide
2-bromoanilin, 98%
Artikelnummer. 11499363
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499363 500 g 500g
11479363 25 g 25g
11489363 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499363 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11788.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 615-36-1 | C6H6BrN | 172,025 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
2-Bromoanilin anvendes som korrosionsinhibitor, emulgerende og antiseptiske midler. Det bruges i gummiindustrien, fx diphenylguanidiner, phenylendiaminer mercaptobenzothiazoler, anilinketoner og etc.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 2-8 °C. Inkompatibel med syrer, Syreklorider, Syreanhydrider, Chlorformiater, Stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-36-1
Molekylær formel C6H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 172.025
MDL nummer MFCD00007632
InChI nøgle AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo, o-aminobromobenzene, aniline, o-bromo, 2-bromobenzenamine, bromoaniline 2-, 2-bromo aniline, 2-bromophenylamine, benzenamine,2-bromo, 2-bromioaniline
PubChem CID 11992
IUPAC navn 2-bromanilin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoaniline
Smeltepunkt 27 °C til 31 °C
Tæthed 1.578
Kogepunkt 228 °C til 230 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 172.03
Procent renhed 98%