Få mere at vide
2-bromoanilin, 98%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
2-Bromoanilin anvendes som korrosionsinhibitor, emulgerende og antiseptiske midler. Det bruges i gummiindustrien, fx diphenylguanidiner, phenylendiaminer mercaptobenzothiazoler, anilinketoner og etc.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 2-8 °C. Inkompatibel med syrer, Syreklorider, Syreanhydrider, Chlorformiater, Stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoaniline |
| Smeltepunkt | 27 °C til 31 °C |
| Tæthed | 1.578 |
| Kogepunkt | 228 °C til 230 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 172.03 |
| Vis mere |