Få mere at vide
2-(Bromacetyl)thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497937 5 g 5g
15487937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51060.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 10531-41-6 | Molekylformel: C6H5BrOS | Molekylvægt: 205,069 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10531-41-6
Molekylær formel C6H5BrOS
Molekylvægt (g/mol) 205.069
MDL nummer MFCD02677721
InChI nøgle UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethanone, 2-2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-thienyl, 2-bromo-1-2-thienyl ethan-1-one
PubChem CID 2776372
IUPAC navn 2-brom-1-thiophen-2-ylethanon
SMIL C1=CSC(=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromoacetyl)thiophene
Smeltepunkt 29 °C til 33 °C
Tæthed 1.62
Kogepunkt 127 °C til 130 °C (7 mmHg)
Lugt Gennemtrængende
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Formel vægt 205.07
Procent renhed 97%