Få mere at vide
2-(Bromacetyl)thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487937 1 g 1g
15497937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51060.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10531-41-6
Molekylær formel C6H5BrOS
Molekylvægt (g/mol) 205.069
MDL nummer MFCD02677721
InChI nøgle UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethanone, 2-2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-thienyl, 2-bromo-1-2-thienyl ethan-1-one
PubChem CID 2776372
IUPAC navn 2-brom-1-thiophen-2-ylethanon
SMIL C1=CSC(=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromoacetyl)thiophene
Smeltepunkt 29°C to 33°C
Kogepunkt 127°C to 130°C (7 mmHg)
Lugt Pungent
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 205.07
Procent renhed 97%