Få mere at vide
2-(bromoacetyl)naftalen, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Bromoacetyl)naphthalene |
| Smeltepunkt | 80 °C til 85 °C |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 639153 |
| Formel vægt | 249.11 |
| Procent renhed | 98% |