Få mere at vide
2-(Bromoacetyl)naphthalene, 98%
Artikelnummer. 11466836
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466836 10 g 10g
11476836 50 g 50g
11486836 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23960.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 613-54-7 | C12H9BrO | 249.107 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-54-7
Molekylær formel C12H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 249.107
MDL nummer MFCD00004109
InChI nøgle YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
PubChem CID 69179
IUPAC navn 2-brom-1-naphthalen-2-ylethanon
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromoacetyl)naphthalene
Smeltepunkt 80°C to 85°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 639153
Formel vægt 249.11
Procent renhed 98%