Få mere at vide
2-(Bromacetyl)-6-methoxynaphthalen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15229305 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15229305 5 g 5g
15219305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15229305 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450060050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10262-65-4 | Molekylformel: C13H11BrO2 | Molekylvægt: 279,13 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10262-65-4
Molekylær formel C13H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 279.13
InChI nøgle HHHKEQGAGUAOQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoacetyl-6-methoxynaphthalene, 2-bromo-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-6-methoxy-2-naphthalenyl, enamine_005243, 2-bromo-1-6-methoxy-naphthalen-2-yl-ethanone
PubChem CID 193452
IUPAC navn 2-brom-1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanon
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
Smeltepunkt 112,0 °C
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 279.13
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.