Få mere at vide
2'-Bromacetophenon, 99%
Artikelnummer. 11484014
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484014 250 g 250g
11464014 10 g 10g
11474014 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484014 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11982.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2142-69-0 | C8H7BrO | 199,05 g/mol
2-bromacetophenon anvendes til selektiv derivatisering af cytosindele til bestemmelse af global DNA-methylering ved omvendt fase højtydende væskekromatografi med spektrofluorimetrisk detektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-bromacetophenon anvendes til selektiv derivatisering af
cytosindele til bestemmelse af global DNA-methylering ved omvendt fase højtydende væskekromatografi med spektrofluorimetrisk detektion.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2142-69-0
Molekylær formel C8H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 199.05
MDL nummer MFCD00000067
InChI nøgle PIMNFNXBTGPCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-bromoacetophenone, 1-2-bromophenyl ethanone, o-bromoacetophenone, ethanone, 1-2-bromophenyl, 1-acetyl-2-bromobenzene, 1-2-bromophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-bromo, 1-2-bromomphenyl ethanone, acetophenone, o-bromo, o-bromophenyl methyl ketone
PubChem CID 75060
IUPAC navn 1-(2-bromphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2'-Bromoacetophenone
Tæthed 1.476
Kogepunkt 116 °C til 117 °C (12 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.568
Mængde 250 g
Beilstein 1931534
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 199.05
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.