Få mere at vide
2-Bromacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433057
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433057 500 g 500g
11413057 25 g 25g
11423057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15576.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 70-11-1 | C8H7BrO | 199.047 g/mol
Det bruges til fremstilling af krystallinske estere fra syrer. 2-Bromacetophenon er en komplet og irreversibel inaktiverer af humane leveraldehyddehydrogenaseisoenzymer E1 og E2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til fremstilling af krystallinske estere fra syrer. 2-Bromacetophenon er en komplet og irreversibel inaktiverer af humane leveraldehyddehydrogenaseisoenzymer E1 og E2.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel, syrer& baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-11-1
Molekylær formel C8H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 199.047
MDL nummer MFCD00000195
InChI nøgle LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo
PubChem CID 6259
ChEBI CHEBI:51846
IUPAC navn 2-brom-1-phenylethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoacetophenone
Smeltepunkt 48°C to 51°C
Tæthed 1.65
Kogepunkt 140°C (11 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Mængde 500 g
FN nummer UN2645
Beilstein 606474
Merck Index 14,1402
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 199.05
Procent renhed 98%