Få mere at vide
2-Bromo-N-methylbenzamide, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430060
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11430060
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50583.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61436-88-2
Molekylær formel C8H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 214.062
MDL nummer MFCD00099250
InChI nøgle FKVCJQNPXXXZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 2-bromobenzamide, n-methyl-2-bromobenzamide, benzamide,2-bromo-n-methyl, benzamide, 2-bromo-n-methyl, acmc-209msn, 2-bromo-n-methylbenzamide, 2-bromo-n-methyl-benzamide, 2-bromanyl-n-methyl-benzamide, 2-bromophenyl-n-methylcarboxamide
PubChem CID 264945
IUPAC navn 2-bromo-N-methylbenzamide
SMIL CNC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-N-methylbenzamide
Mængde 1 g
Formel vægt 214.06
Procent renhed 99%