Få mere at vide
2-brom-N-methylanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052652
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15431328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55166.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6832-87-7 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6832-87-7
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.052
MDL nummer MFCD06798064
InChI nøgle SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 334086
IUPAC navn 2-bromo-N-methylaniline
SMIL CNC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-N-methylaniline
Farve Brown
Tæthed 1.589 g/mL
Kogepunkt 107°C to 109°C (12 mmHg)
Flammepunkt 103°C (217°F)
Brydningsindeks 1.607
Mængde 250 mg
Synonym 2-bromo-n-methylbenzenamine, acmc-20abqa, o-bromo-n-methylaniline, n-methyl-2-bromoaniline, benzenamine,2-bromo-n-methyl, 2-bromo-n-methylaniline, benzenamine, 2-bromo-n-methyl
Formel vægt 186.05
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid